(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13826.14
A13826.22
A13826.36
A13826.14EA
46
EUR
A13826.14
A13826.22
A13826.36
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Formule:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br Smeltpunt: 199…202 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011860 CAS nummer: 4762-26-9 EINECS: 225-301-6 |