(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L02412.06
L02412.14
L02412.22
L02412.06EA
29.1
EUR
L02412.06
L02412.14
L02412.22
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 42036-78-2
Molecular Formula: C26H32BrP
Formula Weight: 455.42
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 3642460
Formule:
H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br Smeltpunt: 61…63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051874 CAS nummer: 42036-78-2 EINECS: 255-635-8 |