(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L04311.14 L04311.22
L04311.14EA 124 EUR
L04311.14 L04311.22
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 25791-20-2 Molecular Formula: CH3(CH2)13P(C6H5)3Br Formula Weight: 539.59 Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 3582243
Formule: H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051857
CAS nummer: 25791-20-2
EINECS: 247-267-1