Trioctylphosphine oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11062.14 A11062.22 A11062.36
A11062.14EA 42.1 EUR
A11062.14 A11062.22 A11062.36
Trioctylphosphine oxide ≥98%
Trioctylphosphine oxide
Purity: 98% CAS No.: 78-50-2 Molecular Formula: C24H51OP Formula Weight: 386.65 Flash Point: 252°(486°F) Odour: Odourless Boiling Point: 212-213°/0.3mm Beilstein Reference: 1796648 MDL No.: MFCD00002083
Formule: C₂₄H₅₁OP
Kookpunt: 212…213 °C (0,3 mmHg)
Smeltpunt: 52…57 °C
Dichtheid: 0,88
Vlampunt: 252 °C (486 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002083
CAS nummer: 78-50-2
EINECS: 201-121-3