Cetrimonium bromide
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
9161.1
9161.2
ROTH9161.1EA
0
EUR
ROTH9161.1
ROTH9161.2
Cetrimonium bromide
Cetrimonium bromide
Formule:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ MW: 364.45 g/mol Smeltpunt: 237…243 °C Vlampunt: 244 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011772 CAS nummer: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02034 |