Cetrimonium bromide
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
16530.02 16530.04
SERA16530.02EA 108 EUR
SERA16530.02 SERA16530.04
Cetrimonium bromide
Cetrimonium bromide
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Smeltpunt: 237…243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011772
CAS nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034