Cetrimonium bromide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
MQ100
52367-50G-F 52367-10G-F
52367-50G-FEA 630 EUR
52367-50G-F 52367-10G-F
Cetrimonium bromide, Supelco®
Cetrimonium bromide
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Smeltpunt: 237…243 °C
Vlampunt: 244 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011772
CAS nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdb301d0bfcc8a5b3ecce733f5a9712ee49060&vid=c198d42b4526e5d41f6ffef91b011a5b46c3cc94&prid=web&clid=SAPDAM