Tetrabutylammonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10249.0E A10249.22 A10249.36
A10249.0EEA 703 EUR
A10249.0E A10249.22 A10249.36
Tetrabutylammonium bromide ≥98%
Tetrabutylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 1643-19-2 Molecular Formula: C16H36BrN Formula Weight: 322.38 Odour: Amine-like Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3570983 MDL No.: MFCD00011633
Formule: C₁₆H₃₆BrN
Smeltpunt: 101…105 °C
Dichtheid: 1,15
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011633
CAS nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2