Tetramethylammonium chloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TMACl, TMA
4747.1 4747.2
ROTH4747.1EA 0 EUR
ROTH4747.1 ROTH4747.2
Tetramethylammonium chloride
Tetramethylammonium chloride
Formule: (CH₃)₄NCl
MW: 109.60 g/mol
Smeltpunt: > 300 °C
Dichtheid: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011628
CAS nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III