Chlorodiphenylphosphine 97%, rods
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 1079-66-9
Molecular Formula: C12H10ClP
Formula Weight: 220.64
Flash Point: 138°(280°F)
Refractive Index: 1.6350
Odour: Acrid
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 318-321°
Beilstein Reference: 512032
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000529
Formule:
C₁₂H₁₀ClP Kookpunt: 318…321 °C Smeltpunt: 14…16 °C Dichtheid: 1,204 Vlampunt: 138 °C (280 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000529 CAS nummer: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |