Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
A12093.06 A12093.03 A12093.14
A12093.06EA 118 EUR
A12093.06 A12093.03 A12093.14
Tris(2-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+% CAS No.: 6163-58-2 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 661212
Formule: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Kookpunt: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Smeltpunt: 122…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008514
CAS nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9