Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tris(m-tolyl)phosphine, Tri-m-tolylphosphine
A15372.03
A15372.06
A15372.14
A15372.03EA
35.8
EUR
A15372.03
A15372.06
A15372.14
Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+%
CAS No.: 6224-63-1
Molecular Formula: C21H21P
Formula Weight: 304.37
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 658863
Formule:
C₂₁H₂₁P Smeltpunt: 99…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008532 CAS nummer: 6224-63-1 EINECS: 228-312-4 |