Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 83.3 EUR
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Kookpunt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 145…150 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008542
CAS nummer: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %