Ammoniumchloride ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
10632.30EA
301
EUR
10632.30
10632.A1
10632.18
Ammoniumchloride ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammoniumchloride
Formule:
NH₄Cl MW: 53,49 g/mol Smeltpunt: 340 °C (sublimatie) Dichtheid: 1,53 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011420 CAS nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |