Ammoniumchloride ≥98%, crystallised, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
21224.368EA 104 EUR
21224.368
Ammoniumchloride ≥98%, crystallised, TECHNICAL
Ammoniumchloride
Formule: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Smeltpunt: 335 °C
Dichtheid: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011420
CAS nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Bereik: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %