Ammoniumcarbonaat, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Salt of hartshorn
21217.295EA 74 EUR
21217.295 21217.260
Ammoniumcarbonaat, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Ammonium carbonate
Mengsel in bij benadering een equimolaire verhouding van ammoniumcarbamaat NH NH4CO2NH2 en ammoniumwaterstofcarbonaat NH4HCO3
Formule: (NH₄)₂CO₃
Smeltpunt: 58 °C
Dichtheid: 1,500 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010890
CAS nummer: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Order Now
Specification Test Results
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm