Ammoniumdichromaat 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
208815000 208811000 208810025
ACRO208815000EA 61.5 EUR
ACRO208815000 ACRO208811000 ACRO208810025
Ammoniumdichromaat 99%
Ammoniumdichromaat
Formule: (NH₄)₂Cr₂O₇
Dichtheid: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010879
CAS nummer: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1,II
Bereik: 01-2119661563-36-0000
Merck Index: 13,00516
Order Now
Specification Test Results
Appearance Orange Adhering crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm