Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43179.14 43179.06
43179.14EA 241 EUR
43179.14 43179.06
Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Purity: 99.99% min CAS No.: 16962-47-3 Molecular Formula: H8F6GeN2 Formula Weight: 222.71 Physical Form: Crystalline Density: 2.564 Appearance: White UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010880
Formule: H₈F₆GeN₂
Smeltpunt: 380 °C
Dichtheid: 2,564
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010880
CAS nummer: 16962-47-3
EINECS: 241-037-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III