Diammoniumperoxodisulfaat (APS), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01200.1000
1.01200.5000
1.01200.9025
1.01200.1000EA
75.7
EUR
1.01200.1000
1.01200.5000
1.01200.9025
Diammoniumperoxodisulfaat (APS), Supelco®
Diammoniumperoxodisulfaat (APS)
Formule:
(NH₄)₂S₂O₈ Smeltpunt: 120 °C Dichtheid: 1.98 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003390 CAS nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |