Ammonium thiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1762-95-4
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 147-149°
Beilstein Reference: 3595135
Merck Reference: 14,561
MDL No.: MFCD00011428
Formule:
NH₄SCN Smeltpunt: 147…149 °C Dichtheid: 1,305 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011428 CAS nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 14,561 |