Ammonium thiocyanate
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
4477.1
4477.2
4477.3
4477.4
ROTH4477.1EA
0
EUR
ROTH4477.1
ROTH4477.2
ROTH4477.3
ROTH4477.4
Ammonium thiocyanate
Ammonium thiocyanate
Formule:
NH₄SCN Smeltpunt: 150 °C Dichtheid: 1,305 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011428 CAS nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 13,00564 |