Ammonium sulphate ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Formule:
(NH₄)₂SO₄ Dichtheid: 1,769 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003391 CAS nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 Bereik: 01-2119455044-46 Merck Index: 14,555 |