Ammonium sulphate, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
1.01211.1000EA 67.7 EUR
1.01211.1000 1.01211.5000 1.01211.9050
Ammonium sulphate, Millipore®
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Smeltpunt: 336…339 °C
Dichtheid: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003391
CAS nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
Bereik: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559