Ammonium sulphate, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.01216.5000
1.01216.9029
1.01216.9027
1.01216.5000EA
413
EUR
1.01216.5000
1.01216.9029
1.01216.9027
Ammonium sulphate, SAFC®
Ammonium sulphate
Formule:
(NH₄)₂SO₄ Smeltpunt: 336…339 °C Dichtheid: 1,78 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003391 CAS nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 Bereik: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |