Ammonium sulphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
9218.1 9218.2 9218.5
ROTH9218.1EA 0 EUR
ROTH9218.1 ROTH9218.2 ROTH9218.5
Ammonium sulphate
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Smeltpunt: 336…339 °C
Dichtheid: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003391
CAS nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
Bereik: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559