Thionylchloride 99.5+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 53.6 EUR
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Thionylchloride 99.5+%
Thionylchloride
Formule: Cl₂OS
Kookpunt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –105 °C
Dichtheid: 1,64 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011449
CAS nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %