Sulfurylchloride 98.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 55.7 EUR
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Sulfurylchloride 98.5%
Sulfurylchloride
Formule: Cl₂O₂S
Kookpunt: 69,1 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,667 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011451
CAS nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09153
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %