Sulfurylchloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9300
8.07997.0250EA 98.4 EUR
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9300
Sulfurylchloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sulfurylchloride
Formule: Cl₂O₂S
Kookpunt: 69,1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –54 °C
Dichtheid: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011451
CAS nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,09153