Chloorzwavelzuur 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
304490010 304491000 304495000 304490025
ACRO304490010EA 80.4 EUR
ACRO304490010 ACRO304491000 ACRO304495000 ACRO304490025
Chloorzwavelzuur 97%
Chloorzwavelzuur
Formule: HClO₃S
Kookpunt: 151…152 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1,75 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011523
CAS nummer: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8,
Merck Index: 12,02218
Order Now
Specification Test Results
Appearance Slightly hazy viscous liquid
Titration ≥96.0 %