Sulfamidezuur 99, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
20671.297EA 26.1 EUR
20671.297 20671.468 20671.366
Sulfamidezuur 99, TECHNICAL
Sulfamidezuur
Formule: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Kookpunt: 247
Smeltpunt: 205
Dichtheid: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011603
CAS nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %