Sulfamidezuur, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
MQ100
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
86040-100GEA 45.2 EUR
86040-100G 86040-1KG 86040-500G
Sulfamidezuur, Supelco®
Sulfamidezuur
Formule: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Kookpunt: 247
Smeltpunt: 205
Dichtheid: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011603
CAS nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cfdd55a5a6a2037574f30d4690126ca5827927&vid=39269aa2fb9a58362a74b90470488c2b86e267dd&prid=web&clid=SAPDAM