Ammonium sulphamate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7773-06-0
Molecular Formula: H6N2O3S
Formula Weight: 114.12
Odour: Weak
pH: 5.2
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 160° dec.
Merck Reference: 14,554
MDL No.: MFCD00011429
Formule:
H₆N₂O₃S Kookpunt: 160 °C (ontbinding) Smeltpunt: 131…135 °C Dichtheid: >1 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011429 CAS nummer: 7773-06-0 EINECS: 231-871-7 Merck Index: 14,554 |