Dimethylsulfoxide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ100
94563-10ML-F 94563-1ML-F
94563-10ML-FEA 293 EUR
94563-10ML-F 94563-1ML-F
Dimethylsulfoxide, Supelco®
Dimethylsulfoxide
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Kookpunt: 189
Smeltpunt: 18.5
Dichtheid: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 87
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002089
CAS nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c9ae5d2d3449574cd07e8cf3d6b98bf6b21574&vid=5c5fa1b189adecb2e0f85132e3bbd52b9a32031f&prid=web&clid=SAPDAM