Dibutyl disulphide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
107920250 107921000 107925000
ACRO107920250EA 44.8 EUR
ACRO107920250 ACRO107921000 ACRO107925000
Dibutyl disulphide 97%
Dibutyl disulphide
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Kookpunt: 229…233 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: -94
Dichtheid: 0.938 g/cm³
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009467
CAS nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %