Dibutyl sulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 544-40-1
Molecular Formula: C8H18S
Formula Weight: 146.30
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1732829
Merck Reference: 14,1590
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009468
Formule:
C₈H₁₈S Kookpunt: 188…189 °C Smeltpunt: –80 °C Dichtheid: 0,839 Vlampunt: 76 °C (168 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009468 CAS nummer: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 UN: 3334 ADR: 9,III Merck Index: 14,1590 |