Dihexyl sulphide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 6294-31-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 116°(241°F)
Refractive Index: 1.4587
Odour: Stench
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1738333
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009528
Formule:
C₁₂H₂₆S Kookpunt: 260 °C Dichtheid: 0,849 Vlampunt: 116 °C (241 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009528 CAS nummer: 6294-31-1 EINECS: 228-556-1 UN: 3334 ADR: 9,III |