Dioctadecyl disulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 98%
CAS No.: 2500-88-1
Molecular Formula: CH3(CH2)17S-S(CH2)17CH3
Formula Weight: 571.11
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-64°
Beilstein Reference: 1715376
MDL No.: MFCD00026687
Formule:
C₃₆H₇₄S₂ Smeltpunt: 60…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00026687 CAS nummer: 2500-88-1 EINECS: 219-702-5 |