Dipentyl sulphide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Dipentylsulphane
L04649.06
L04649.14
L04649.06EA
25.1
EUR
L04649.06
L04649.14
Dipentyl sulphide ≥97%
Dipentyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 872-10-6
Molecular Formula: C10H22S
Formula Weight: 174.35
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4560
Odour: Stench
Melting Point: -51°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 1698031
MDL No.: MFCD00027275
Formule:
C₁₀H₂₂S MW: 174.35 g/mol Kookpunt: 228…230 °C Smeltpunt: –51 °C Dichtheid: 0.840 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027275 CAS nummer: 872-10-6 EINECS: 212-820-8 |