Diphenyl selenide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18364.03 A18364.06 A18364.14
A18364.03EA 30.8 EUR
A18364.03 A18364.06 A18364.14
Diphenyl selenide ≥98%
Diphenyl selenide
Purity: 98% CAS No.: 1132-39-4 Molecular Formula: (C6H5)2Se Formula Weight: 233.17 Odour: Unpleasant Melting Point: 3° Boiling Point: 165-167°/12mm UN No.: 3440 MDL No.: MFCD00014067
Formule: C₁₂H₁₀Se
Kookpunt: 165…167 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 1,351
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014067
CAS nummer: 1132-39-4
EINECS: 214-474-2
UN: 3440
ADR: 6.1,II