Diphenyl sulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Diphenylsulphane
A11114.14
A11114.22
A11114.14EA
38.8
EUR
A11114.14
A11114.22
Diphenyl sulphide ≥98%
Diphenyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 139-66-2
Molecular Formula: C12H10S
Formula Weight: 186.28
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₀S MW: 186.28 g/mol Kookpunt: 295…296 °C Smeltpunt: –40 °C Dichtheid: 1.118 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003064 CAS nummer: 139-66-2 EINECS: 205-371-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07467 |