4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulphonic acid dipotassium salt ≥98%, crystalline solid fluorescent dye
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis-ANS
21820-1 21820-10 21820-5
CAYM21820-1EA 49.2 EUR
CAYM21820-1 CAYM21820-10 CAYM21820-5
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulphonic acid dipotassium salt ≥98%, crystalline solid fluorescent dye
4,4′-Dianilino-1,1′-binaphthyl-5,5′-disulphonic acid dipotassium salt
bis-ANS is een niet-covalente extrinsieke fluorescerende kleurstof met hoge affiniteit die wordt gebruikt om eiwitconformatie te analyseren. De overheersende interactie met eiwitten is via de hydrofobe fenyl- en naftylringen.
  • Emissie 523 (vrij), 496 (gebonden) nm
  • Excitatie 390 (vrij), 484 (gebonden) nm
  • Amax 222, 275, 395 nm
bis-ANS heeft een excitatiemaxima van 390 nm. Het heeft een emissiemaximum van 523 nm wanneer het vrij is in oplossing, maar ondergaat een blauwverschuiving met een toename in fluorescentie-intensiteit wanneer het aan eiwit is gebonden; wanneer het bijvoorbeeld is gebonden aan vetzuurbindend eiwit in de darm (FAPB2) heeft het emissiemaxima van 484-496 nm. bis-ANS is gebruikt om mechanisch beschadigde neuronen in acute hersenplakken te labelen. Het remt ook krachtig de assemblage van microtubuli.
Formule: C₃₂H₂₂K₂N₂O₆S₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00011592
CAS nummer: 65664-81-5