Imidazole
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
3899.1 3899.2 3899.3 3899.4
ROTH3899.1EA 0 EUR
ROTH3899.1 ROTH3899.2 ROTH3899.3 ROTH3899.4
Imidazole
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Kookpunt: 255
Smeltpunt: 89…90 °C
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 135
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005183
CAS nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM