Imidazole
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
26081.01 26081.02
SERA26081.01EA 32 EUR
SERA26081.01 SERA26081.02
Imidazole
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 89…90 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005183
CAS nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM