1-Methylimidazool ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
A12575.22EA
39
EUR
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
1-Methylimidazool ≥99%
1-Methylimidazool
Purity: 99%
CAS No.: 616-47-7
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -6°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 105197
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005292
Formule:
C₄H₆N₂ Kookpunt: 195…197 °C Smeltpunt: –6 °C Dichtheid: 1,031 Vlampunt: 92 °C (197 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005292 CAS nummer: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 3267 ADR: 8,III |