1-Methylimidazool
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
N353.1 N353.2
ROTHN353.1EA 23.9 EUR
ROTHN353.1 ROTHN353.2
1-Methylimidazool
1-Methylimidazool
Formule: C₄H₆N₂
Kookpunt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005292
CAS nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,II