1-Benzylimidazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
152250050
152250250
152251000
ACRO152250050EA
36.1
EUR
ACRO152250050
ACRO152250250
ACRO152251000
1-Benzylimidazole 99%
1-Benzylimidazole
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Kookpunt: 310 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 68…71 °C Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005296 CAS nummer: 4238-71-5 EINECS: 224-200-4 |
Specification Test Results
Appearance | Brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 71 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |