1-Benzylimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L00802.06 L00802.14
L00802.06EA 34.1 EUR
L00802.06 L00802.14
1-Benzylimidazole ≥98%
1-Benzylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 4238-71-5 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 68-73° Boiling Point: 310° MDL No.: MFCD00005296
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Kookpunt: 310 °C
Smeltpunt: 68…73 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005296
CAS nummer: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4