1-Benzylimidazole
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
70510-5
70510-25
70510-10
CAYM70510-5EA
54.9
EUR
CAYM70510-5
CAYM70510-25
CAYM70510-10
1-Benzylimidazole
1-Benzylimidazole
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Kookpunt: 310 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 72 °C Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00005296 CAS nummer: 4238-71-5 EINECS: 224-200-4 |