2,4-Dimethylimidazool ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11949.06
A11949.14
A11949.06EA
93.1
EUR
A11949.06
A11949.14
2,4-Dimethylimidazool ≥97%
2,4-Dimethylimidazool
Purity: 97%
CAS No.: 930-62-1
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 266°/733mm
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00022365
Formule:
C₅H₈N₂ Kookpunt: 266 °C (733 mmHg) Smeltpunt: 84…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022365 CAS nummer: 930-62-1 EINECS: 213-221-4 UN: 3263 ADR: 8,III |