1,1'-Carbonyldiimidazole
Leverancier: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8.51054.0100 8.51054.0025
01-62-0002-100EA 566 EUR
01-62-0002-100 01-62-0002-25
1,1'-Carbonyldiimidazole
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formule: C₇H₆N₄O
Smeltpunt: 111…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005286
CAS nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819